Ethyl methanesulphonate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₈O₃S Punto di ebollizione: 89°C Densità: 1,2079 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 100°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007559 CAS Number: 62-50-0 EINECS: 200-536-7 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,03827 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |