Stampa…
Benzenesolfonile cloruro ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Benzene sulphochloride
B0036-25G B0036-500G
TCIAB0036-25GEA 16 EUR
TCIAB0036-25G TCIAB0036-500G
Benzenesolfonile cloruro ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Benzenesolfonile cloruro
Formula: C₆H₅ClO₂S
Peso molecolare: 176.62 g/mol
Punto di ebollizione: 252°C
Punto di fusione: 15
Flash Pt: 132°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007426
CAS Number: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&vid=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %