HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexamethyldisilazane
H0089-100ML
H0089-500ML
H0089-25ML
TCIAH0089-100MLEA
25
EUR
TCIAH0089-100ML
TCIAH0089-500ML
TCIAH0089-25ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) ≥96.0% (by GC)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Peso molecolare: 161.39 g/mol Punto di ebollizione: 126°C Punto di fusione: -82 Flash Pt: 8°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008259 CAS Number: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3 II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 14,04689 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |