Stampa…
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0833-25ML T0833-5ML
TCIAT0833-25MLEA 77 EUR
TCIAT0833-25ML TCIAT0833-5ML
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
Formula: C₄H₁₅NSi₂
Punto di ebollizione: 100°C
Densità: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025626
CAS Number: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&vid=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %