Stampa…
2-Pyridinethiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
M0246-100G M0246-25G
TCIAM0246-100GEA 143 EUR
TCIAM0246-100G TCIAM0246-25G
2-Pyridinethiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Pyridinethiol
Formula: C₅H₅NS
Peso molecolare: 111,17 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132,5…133.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006285
CAS Number: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4418729de18cb74ae4f1f4454b13aafcb1237312&vid=596923e9a5f92cacdd8308013a4490de680f2522&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency