Stampa…
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 19 EUR
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-propanethiol
Formula: C₄H₁₀S
Punto di ebollizione: 64°C
Punto di fusione: –1°C
Densità: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –26°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004857
CAS Number: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %