Stampa…
Benzyl thiocyanate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0198-25G T0198-500G
TCIAT0198-25GEA 16 EUR
TCIAT0198-25G TCIAT0198-500G
Benzyl thiocyanate ≥99.0% (by GC)
Benzyl thiocyanate
Formula: C₈H₇NS
Punto di ebollizione: 256°C
Punto di fusione: 38…41 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001832
CAS Number: 3012-37-1
EINECS: 221-144-2
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7684ee590732f4ed18ed641539a1f7b09dbf46e&vid=b7684ee590732f4ed18ed641539a1f7b09dbf46e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency