Stampa…
Difenil etere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
P0177-25G P0177-500G
TCIAP0177-25GEA 16 EUR
TCIAP0177-25G TCIAP0177-500G
Difenil etere ≥99.0% (by GC)
Difenil etere
Formula: C₁₂H₁₀O
Punto di ebollizione: 258°C
Punto di fusione: 24…27 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003034
CAS Number: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b6a730e385a1c8618cc16bb6b0673ecf8ea33ff&vid=3b6a730e385a1c8618cc16bb6b0673ecf8ea33ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency