Stampa…
Resveratrol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
R0071-1G R0071-5G R0071-25G
TCIAR0071-1GEA 28 EUR
TCIAR0071-1G TCIAR0071-5G TCIAR0071-25G
Resveratrol ≥99.0% (by GC)
Resveratrol
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Punto di fusione: 260 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00133799
CAS Number: 501-36-0
Merck Index: 14,08158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&vid=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %