Stampa…
Floroglucinolo diidrato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Triidrossibenzene biidrato
P1376-500G P1376-25G P1376-100G
TCIAP1376-500GEA 313 EUR
TCIAP1376-500G TCIAP1376-25G TCIAP1376-100G
Floroglucinolo diidrato ≥98.0% (by GC)
Floroglucinolo diidrato
Formula: C₆H₆O₃·2H₂O
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di fusione: 218…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149090
CAS Number: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef68c48df6ed04cd1103421674398b1bb23f504&vid=7ef68c48df6ed04cd1103421674398b1bb23f504&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 20.0 to 24.0 %