Stampa…
2-Butin-1,4-diolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0749-25G B0749-500G
TCIAB0749-25GEA 16 EUR
TCIAB0749-25G TCIAB0749-500G
2-Butin-1,4-diolo ≥99.0% (by GC)
2-Butin-1,4-diolo
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: 55…58 °C
Densità: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002915
CAS Number: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2fb43323843f513eef5b9eed0de46a680c1149&vid=da2fb43323843f513eef5b9eed0de46a680c1149&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency