2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 127°C Punto di fusione: 85…88 °C Densità: 0,898 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004473 CAS Number: 110-03-2 EINECS: 203-731-5 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 87.0 to 92.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |