Stampa…
2,3,5-Trimetilidrochinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
T0477-25G T0477-500G T0477-100G
TCIAT0477-25GEA 38 EUR
TCIAT0477-25G TCIAT0477-500G TCIAT0477-100G
2,3,5-Trimetilidrochinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,5-Trimetilidrochinone
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002346
CAS Number: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be38cfa985fc85393509aee8528aea7097bc29d5&vid=be38cfa985fc85393509aee8528aea7097bc29d5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 174.0 deg-C