Pirocatechina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
P0567-25G
P0567-500G
TCIAP0567-25GEA
20
EUR
TCIAP0567-25G
TCIAP0567-500G
Pirocatechina ≥99.0% (by GC)
Pirocatechina
Formula:
C₆H₆O₂ Punto di ebollizione: 246°C Punto di fusione: 103…105 °C Densità: 1,0548 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002188 CAS Number: 120-80-9 EINECS: 204-427-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,07999 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |