Stampa…
Pirocatechina ≥99.0% (by GC), grado tecnico
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: o-Diidrossibenzene, 1,2-Diidrossibenzene, Pirocatecolo
P0317-25G P0317-100G
TCIAP0317-25GEA 23 EUR
TCIAP0317-25G TCIAP0317-100G
Pirocatechina ≥99.0% (by GC), grado tecnico
Pirocatechina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 246°C
Punto di fusione: 103…105 °C
Densità: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002188
CAS Number: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76cdefc608bfefbd542388c1051c1427b44bbf4c&vid=76c14112ed12127938faa20c1018fe0ba94bd8ad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water transparency