Stampa…
2-Hydroxythiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H1177-25G H1177-5G
TCIAH1177-25GEA 226 EUR
TCIAH1177-25G TCIAH1177-5G
2-Hydroxythiophenol ≥97.0% (by GC)
2-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Punto di ebollizione: 217°C
Punto di fusione: 6°C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97 °C
MDL Number: MFCD00040447
CAS Number: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b09804e8eccd0371cb1740dbc2ffec8570aea403&vid=b09804e8eccd0371cb1740dbc2ffec8570aea403&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %