Stampa…
2-Mercaptoetanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M0058-25G M0058-500G
TCIAM0058-25GEA 17 EUR
TCIAM0058-25G TCIAM0058-500G
2-Mercaptoetanolo ≥98.0% (by GC)
2-Mercaptoethanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: -100°C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004890
CAS Number: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&vid=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %