Stampa…
Idrossilammina solfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0196-25G H0196-500G
TCIAH0196-25GEA 17 EUR
TCIAH0196-25G TCIAH0196-500G
Idrossilammina solfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Idrossilammina solfato
Formula: H₈N₂O₆S
Punto di fusione: 170 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044869
CAS Number: 10039-54-0
EINECS: 233-118-8
UN: 2865
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5d5c4b8cd7b8fcd25b0c7898106c37d982a54b&vid=2a5d5c4b8cd7b8fcd25b0c7898106c37d982a54b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency