Stampa…
2-Hydroxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
H0330-25G H0330-250G
TCIAH0330-25GEA 45 EUR
TCIAH0330-25G TCIAH0330-250G
2-Hydroxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hydroxypyridine
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,10 g/mol
Punto di ebollizione: 281°C
Punto di fusione: 107 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006268
CAS Number: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&vid=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C