Stampa…
(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1001-25ML B1001-5ML
TCIAB1001-25MLEA 124 EUR
TCIAB1001-25ML TCIAB1001-5ML
(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0% (by GC)
(±)-3-Butyne-2-ol
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 110°C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
MDL Number: MFCD00004541
CAS Number: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&vid=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %