Cinnamolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O Punto di ebollizione: 250°C Punto di fusione: 31…34 °C Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002921 CAS Number: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 14,02302 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |