Stampa…
(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1804-25G P1804-5G
TCIAP1804-25GEA 174 EUR
TCIAP1804-25G TCIAP1804-5G
(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0% (by GC)
(±)-4-Penten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 116°C
Densità: 0,8362 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004556
CAS Number: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&vid=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %