Stampa…
2-Methyl-3-buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0178-25ML M0178-500ML
TCIAM0178-25MLEA 25 EUR
TCIAM0178-25ML TCIAM0178-500ML
2-Methyl-3-buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 19°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004470
CAS Number: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&vid=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %