(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 100°C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0,913 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 16°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004543 CAS Number: 598-32-3 EINECS: 209-929-8 UN: 1986 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |