Stampa…

(R)-(-)-2-Butanolo ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (R)-(-)-Alcol butilico secondario

B0926-1ML B0926-5ML
TCIAB0926-1MLEA 48 EUR
TCIAB0926-1ML TCIAB0926-5ML
(R)-(-)-2-Butanolo ≥99.0% (by GC)
(R)-(-)-2-Butanolo
Formula: C₄H₁₀O
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –114 °C
Densità: 0,807 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064280
CAS Number: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&vid=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR