Anidride maleica 99,0 GC, T
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,5-Furanedione
M0005-25G
M0005-500G
TCIAM0005-25GEA
17
EUR
TCIAM0005-25G
TCIAM0005-500G
Anidride maleica 99,0 GC, T
Anidride maleica
Formula:
C₄H₂O₃ Peso molecolare: 98.06 g/mol Punto di ebollizione: 199°C Flash Pt: 103 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005518 CAS Number: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8 III Merck Index: 14,05704 |
|
Appearance | White pellet |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 99.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |