Stampa…
Glutaric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
G0071-25G G0071-500G G0071-100G
TCIAG0071-25GEA 17 EUR
TCIAG0071-25G TCIAG0071-500G TCIAG0071-100G
Glutaric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Glutaric anhydride
Formula: C₅H₆O₃
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…55 °C
Densità: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006679
CAS Number: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=494f9c24f4eb1cbf95adb8dad25d610f48b8072a&vid=494f9c24f4eb1cbf95adb8dad25d610f48b8072a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C