Stampa…
Phenyltriethoxysilane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
P0735-25ML P0735-500ML P0735-100ML
TCIAP0735-25MLEA 16 EUR
TCIAP0735-25ML TCIAP0735-500ML TCIAP0735-100ML
Phenyltriethoxysilane ≥99.0% (by GC)
Phenyltriethoxysilane
Formula: C₁₂H₂₀O₃Si
Peso molecolare: 240,37 g/mol
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 111°C
MDL Number: MFCD00009065
CAS Number: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2260d5b31b13e0f6ccd91c67ab5d50137c085af0&vid=2260d5b31b13e0f6ccd91c67ab5d50137c085af0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %