Stampa…
Vinyltriethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Triethoxy(vinyl)silane
V0044-25ML V0044-500ML V0044-100ML
TCIAV0044-25MLEA 16 EUR
TCIAV0044-25ML TCIAV0044-500ML TCIAV0044-100ML
Vinyltriethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Vinyltriethoxysilane
Formula: C₈H₁₈O₃Si
Peso molecolare: 190,31 g/mol
Punto di ebollizione: 161°C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009063
CAS Number: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&vid=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %