Stampa…
Triisopropyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tri-i-propylborate
B0521-25ML B0521-500ML B0521-100ML
TCIAB0521-25MLEA 16 EUR
TCIAB0521-25ML TCIAB0521-500ML TCIAB0521-100ML
Triisopropyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triisopropyl borate
Formula: C₉H₂₁BO₃
Peso molecolare: 188,07 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008872
CAS Number: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&vid=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.3 %