Stampa…
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 16 EUR
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formula: C₁₂H₂₆O₃
Punto di ebollizione: 255°C
Punto di fusione: –60°C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009459
CAS Number: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %