Stampa…
Glicol etilenico dimetiletere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Dimetilglicol, 1,2-Dimetossietano
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 16 EUR
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
Glicol etilenico dimetiletere ≥99.0% (by GC)
Glicol etilenico dimetiletere
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90.12 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Punto di fusione: -69
Flash Pt: –2°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008502
CAS Number: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %