Stampa…
Dietilen glicole ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Glicole dietilenico, 2,2'-Ossidietanolo
D0495-100G D0495-500G
TCIAD0495-100GEA 16 EUR
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
Dietilen glicole ≥99.5% (by GC)
Dietilen glicole
Formula: C₄H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 245°C
Punto di fusione: -7°C
Densità: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 124°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002882
CAS Number: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 14,03119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&vid=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %