Stampa…
(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 48 EUR
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 233°C
Punto di fusione: 11,4 °C
Densità: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 125°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016861
CAS Number: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 95.0 %