2-Butossietanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 171°C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002884 CAS Number: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,01559 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |