Stampa…
(±)-1-Etossi-2-propanolo ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 17 EUR
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Etossi-2-propanolo ≥95.0% (by GC)
(±)-1-Etossi-2-propanolo
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104.15 g/mol
Punto di ebollizione: 132
Punto di fusione: -59
Flash Pt: 38°C
MDL Number: MFCD00067050
CAS Number: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %