Stampa…
2-Fenossietanolo ≥98.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Fenil glicol
P0115-25G P0115-500G
TCIAP0115-25GEA 16 EUR
TCIAP0115-25G TCIAP0115-500G
2-Fenossietanolo ≥98.5% (by GC)
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138.17 g/mol
Punto di ebollizione: 237°C
Punto di fusione: 13
Flash Pt: 127°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&vid=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %