Stampa…
Dibenzyl ether ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Benzyl ether
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 16 EUR
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
Dibenzyl ether ≥95.0% (by GC)
Dibenzyl ether
Formula: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Densità: 1,0424 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135°C
MDL Number: MFCD00004780
CAS Number: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %