Stampa…
ter-Butil metil etere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Metossi-2-metilpropano, MTBE
B0991-25ML B0991-500ML
TCIAB0991-25MLEA 16 EUR
TCIAB0991-25ML TCIAB0991-500ML
ter-Butil metil etere ≥99.0% (by GC)
ter-Butil metil etere
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Peso molecolare: 88.15 g/mol
Punto di ebollizione: 55°C
Punto di fusione: -108.6
Flash Pt: –28°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008812
CAS Number: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&vid=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %