Allyl ethyl ether ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 67°C Densità: 0,7559 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -20°C |
MDL Number:
MFCD00009255 CAS Number: 557-31-3 EINECS: 209-169-7 UN: 2335 ADR: 3,II Merck Index: 14,00293 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |