Stampa…
Triethyl orthopropionate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0067-25ML O0067-500ML
TCIAO0067-25MLEA 16 EUR
TCIAO0067-25ML TCIAO0067-500ML
Triethyl orthopropionate ≥96.0% (by GC)
Triethyl orthopropionate
Formula: C₉H₂₀O₃
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 47°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009226
CAS Number: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&vid=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %