Stampa…
Trifenil fosfato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Triphenylphosphate, TPP
P0272-25G P0272-500G
TCIAP0272-25GEA 16 EUR
TCIAP0272-25G TCIAP0272-500G
Trifenil fosfato ≥99.0% (by GC)
Trifenil fosfato
Formula: C₁₈H₁₅O₄P
Peso molecolare: 326,29 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: 50…51 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003031
CAS Number: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9a756eeb97a3a7b49d5d22deef15c052c9f493&vid=6c9a756eeb97a3a7b49d5d22deef15c052c9f493&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency