Stampa…
Dibutyltin oxide ≥95.0% (W)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0305-25G D0305-100G
TCIAD0305-25GEA 18 EUR
TCIAD0305-25G TCIAD0305-100G
Dibutyltin oxide ≥95.0% (W)
Dibutyltin oxide
Formula: C₈H₁₈OSn
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001992
CAS Number: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8411cd00b75ecba8231fa7b6f88fbbf530630cd4&vid=8411cd00b75ecba8231fa7b6f88fbbf530630cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %