Stampa…
Dimetilsolfossido ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D0798-25G D0798-500G
TCIAD0798-25GEA 16 EUR
TCIAD0798-25G TCIAD0798-500G
Dimetilsolfossido ≥99.0% (by GC)
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78.14 g/mol
Punto di ebollizione: 189°C
Punto di fusione: 18,5
Flash Pt: 95°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0688decad5c8afa4e8a1177979cd07eb3c07316&vid=b69a1fae7562bd9674ce37578ffda941dd0f0b16&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %