Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1806-50G C1806-500G
TCIAC1806-50GEA 25 EUR
TCIAC1806-50G TCIAC1806-500G
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,01992
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7323099461f824db4b19d2729b0dee9ea6fb1f4&vid=c7323099461f824db4b19d2729b0dee9ea6fb1f4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %