Stampa…
2-Nitroresorcinol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0254-25G N0254-5G
TCIAN0254-25GEA 96 EUR
TCIAN0254-25G TCIAN0254-5G
2-Nitroresorcinol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-Nitroresorcinol
Formula: C₆H₅NO₄
Punto di ebollizione: 234°C
Punto di fusione: 80…84 °C
Densità: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL Number: MFCD00007124
CAS Number: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca872de6f3725c3b34b9aeb89c17af0eb4f2b13c&vid=ca872de6f3725c3b34b9aeb89c17af0eb4f2b13c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency