Stampa…
2-Methoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M1395-25G M1395-5G
TCIAM1395-25GEA 294 EUR
TCIAM1395-25G TCIAM1395-5G
2-Methoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆N₂O₃
Punto di fusione: 149…150 °C
MDL Number: MFCD00023459
CAS Number: 20265-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a19a3367e253e19f31cadb2bff6c06f5b1b550a2&vid=a19a3367e253e19f31cadb2bff6c06f5b1b550a2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C