Stampa…
Dicicloesilamina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: DCHA
D0435-25ML D0435-500ML
TCIAD0435-25MLEA 16 EUR
TCIAD0435-25ML TCIAD0435-500ML
Dicicloesilamina ≥99.0% (by GC)
Dicicloesilamina
Formula: C₁₂H₂₃N
Peso molecolare: 181,32 g/mol
Punto di ebollizione: 256°C
Punto di fusione: 0°C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 105°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011658
CAS Number: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79d8232ac52839a72a4b0e717deb995142f89c1a&vid=79d8232ac52839a72a4b0e717deb995142f89c1a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %