Stampa…
Dietanolamina ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Iminodietanolo
S0376-1G S0376-10G
TCIAS0376-1GEA 18 EUR
TCIAS0376-1G TCIAS0376-10G
Dietanolamina ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ce3f8143e4cdb7982ec30d1fcad1f5ab170fe0c&vid=b3f470785a1beb1ddff0dc0ad9841c3521183beb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %