Stampa…
Dietanolamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Iminodietanolo
I0008-25G I0008-500G
TCIAI0008-25GEA 16 EUR
TCIAI0008-25G TCIAI0008-500G
Dietanolamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a164c3a3ae3e0614f0e2d84ef586a4742ca29bca&vid=a164c3a3ae3e0614f0e2d84ef586a4742ca29bca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency